Learn More
Chromotrop FB, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426036
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11426036 10 g 10 Gramm
11436036 50 g 50 Gramm
11446036 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11426036
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22328.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3567-69-9 | C20H12N2Na2O7S2 | 502.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3567-69-9
Summenformel C20H12N2Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 502.42
MDL-Nummer MFCD00003978
InChI-Schlüssel OJNIRNOPCQQNRY-JZFXEGLSSA-L
Synonym Acid Red 14; C.I. 14720
PubChem CID 44135716
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=C\C(=N/NC2=C3C=CC=CC3=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromotrope FB
IUPAC-Name Trisodium;4-oxo-3-[(4 -Sulfonatonaphthalin-1-yl)Hydrazinyliden]Naphthalin-1-Disulfonat
Formelmasse 502.42
Menge 10 g