Learn More
Chrysin, TRC
Artikelnummer. 30138176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
25 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138176 25 g 25 Gramm
30134917 100 mg 100 Milligramm
30003698 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138176 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC43273025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 480-40-0
Summenformel C15 H10 O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.24
Synonym 5,7-Dihydroxyflavone, Chrysin (6CI), Flavone, 5,7-dihydroxy- (7CI,8CI), 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one, 5,7-Dihydroxyflavone, Crysin, NSC 407436, 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-
IUPAC-Name 5,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMILES Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
Specifications
Chemischer Name oder Material Chrysin
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H
Formelmasse 254.0579