Learn More
Chrysophansäure, TRC
Artikelnummer. 30359608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359608 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359608 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4326755MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrysophanol
CAS 481-74-3
Summenformel C15 H10 O4
Menge 5 mg
Synonym 9,10-Anthracenedione, 1,8-dihydroxy-3-methyl- (9CI, ACI), 1,8-Dihydroxy-3-methyl-9,10-anthracenedione (ACI), Anthraquinone, 1,8-dihydroxy-3-methyl- (8CI), 1,8-Dihydroxy-3-methyl-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxy-3-methylanthraquinone, 2-Methyl-4,5-dihydroxyanthraquinone, 3-Methyl-1,8-dihydroxyanthraquinone, 3-Methylchrysazin, 4,5-Dihydroxy-2-methylanthraquinone, C.I. 75400, C.I. Natural Yellow 23, Chrysophanic acid, Chrysophanol, NSC 37132, NSC 646567, Turkey Rhubarb
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O4/c1-7-5-9-13(11(17)6-7)15(19)12-8(14(9)18)3-2-4-10(12)16/h2-6,16-17H,1H3
SMILES Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
IUPAC-Name 1,8-DiHydroxy-3-Methylanthracen-9,10-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 254.24
Formelmasse 254.0579