Learn More
Invitrogen™ CHUK (IKK α) rekombinantes humanes Protein
CHUK (IKK alpha) gehört zum Zytokin-aktivierten Proteinkomplex, einem Inhibitor des NF-Kappa B-Komplexes.
Marke:  Invitrogen™ PV4327
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10056782
  • 7640.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 13-04-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CHUK (IKK alpha) ist eine Serin/Threonin-Kinase, die an Signaltransduktion und zellulärer Kommunikation beteiligt ist.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001269
Gefroren
88.7 kDa
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden.
Volle Länge
IKK-Kinasefamilie
Ja
Baculovirus
Protein Biology, Enzyme & Protein Activity Assays, Kinase Activity, Protein Assays and Analysis
50 mM Tris-HCl pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02 % Triton™ X-100, 2 mM DTT und50 % Glycerin
1 mg
RUO - Nur für Forschungszwecke
CHUK (IKK α)
Mensch
His-Tag
Kinaseassay