Learn More
Nickel Electro™ Churchill Röhrchengestell
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Positionen:
28
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Churchill Reagenzglasgestelle wurden in Zusammenarbeit mit einer Sekundärschule für das Klassenzimmer entwickelt, sodass jeder Schüler ein Reagenzglas zur Inkubation und für andere Experimente in ein Wasserbad im Gestell platzieren kann.
- Die Churchill Gestelle eignen sich für gängige Reagenzgläser mit 18 mm oder 25 mm Durchmesser.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Churchill Teströhrchengestell 28 Löcher x 18 mm Durchmesser |
| Beschreibung | Churchill Teströhrchengestell 28 Löcher x 18 mm Durchmesser |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Grau |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (18 mm) |
| Material | Nylon |
| Positionen | 28 |
| Form | Rechteck |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Clifton Ungerührte Wasserbäder mit 2 und 4 Liter Fassungsvermögen |
| Mehr anzeigen |