Learn More
Chymotrypsin C/CTRC Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200059762 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18606007 100 μg 100 Mikroliter
18637728 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18606007
Marke: Novus Biologicals NBP299799100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Chymotrypsin C/CTRC Polyclonal antibody specifically detects Chymotrypsin C/CTRC in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Chymotrypsin C/CTRC
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias Caldecrin, chymotrypsin C (caldecrin), chymotrypsin-C, CLCRserum calcium decreasing factor, EC 3.4.21, EC 3.4.21.2, ELA4, elastase 4, elastase IV
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Chymotrypsin C/CTRC (Uniprot#: Q99895; Met1-Leu268)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11330
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG