Learn More
Tocris Bioscience™ CIA 1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18727486
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18727486
Marke: Tocris Bioscience™ 7494/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
COUP-TFII inhibitor
CIA 1 is an inhibitor of the nuclear receptor COUP-TFII (IC50 ranged from 1.2 μM to 7.6 μM, in prostate cancer cell lines). In vitro, CIA 1 inhibits growth of multiple prostate cancer cell lines and suppresses COUP-TFII activity to regulate its target genes. In vivo, CIA 1 reduces tumor growth in prostate cancer xenograft mouse models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride
CAS 1049691-47-5
Menge 10 mg
Ziel Additional Nuclear Receptor Compounds
Summenformel C17H19N3O2S.HCl
Reinheit 0.98