Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ciclopirox-Olamin
Artikelnummer. 16594234 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16594234 1 g 1 Gramm
16504244 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594234 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.25 €
    42.65 € / 1 Gramm
    Sparen 10.60 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41621-49-2
Summenformel C14H24N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 268.36
InChI-Schlüssel MBRHNTMUYWQHMR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-Aminoethan-1-ol; 6-Cyclohexyl-1-Hydroxy-4-Methyl-1,2-Dihydropyridin-2-one
SMILES NCCO.CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ciclopirox olamine
Schmelzpunkt 143.0°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: almost insoluble in dimethylsulfoxide and methanol
Formelmasse 268.35