Learn More
Ciclopirox-Olamin, LoGiCal
Artikelnummer. 30460753
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460753 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30460753 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0418.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ciclopirox olamine
CAS 41621-49-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ciclopirox olamine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H17 N O2 . C2 H7 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Ciclopirox Olamine, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone compd. with 2-aminoethanol (1:1), 2-Aminoethanol compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1), 1-Hydroxy-4-methyl-6-cyclohexyl-2-pyridinone ethanolamine salt, Batrafen, Brumixol, Ciclochem, Ciclopirox olamine, HOE 296, Loprox, Micoxolamina, Mycoster, NSC 336278, Terit, Ethanol, 2-amino-, compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1) (9CI), Ciclopirox ethanolamine (1:1), Fungowas, Sebiprox, Selergo
InChI-Formel InChI=1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2.NCCO
IUPAC-Name 2-Aminoethanol;6-Cyclohexyl-1-Hydroxy-4-Methylpyridin-2-on
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 268.35
Menge 10 mg
Formelmasse 268,1787 g/mol