Learn More
Ciclopirox-Olamin, Mikromol™
Beschreibung
Ciclopirox-Olamin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ciclopirox olamine |
| CAS | 41621-49-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ciclopirox olamine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H17 N O2 . C2 H7 N O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Ciclopirox Olamine, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone compd. with 2-aminoethanol (1:1), 2-Aminoethanol compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1), 1-Hydroxy-4-methyl-6-cyclohexyl-2-pyridinone ethanolamine salt, Batrafen, Brumixol, Ciclochem, Ciclopirox olamine, HOE 296, Loprox, Micoxolamina, Mycoster, NSC 336278, Terit, Ethanol, 2-amino-, compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1) (9CI), Ciclopirox ethanolamine (1:1), Fungowas, Sebiprox, Selergo |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2 |
| SMILES | CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2.NCCO |
| IUPAC-Name | 2-Aminoethanol;6-Cyclohexyl-1-Hydroxy-4-Methylpyridin-2-on |
| Mehr anzeigen |