Learn More
CID-1067700, MedChemExpress
Beschreibung
CID-1067700 (ML282) is a pan GTPase inhibitor, and competitively inhibits Ras-related in brain 7 (Rab7) with a Ki of 13 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | CID-1067700 |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 314042-01-8 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H18N2O4S2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | ML282 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 75 mg/mL (192.07 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |