Learn More
Tocris Bioscience™ CID 16020046
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18776246
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18776246 25 mg 25 Milligramm
18044342 5 mg 5 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18776246
Marke: Tocris Bioscience™ 4959/25
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective GPR55 antagonist
CID 16020046 is a selective GPR55 antagonist. Inhibits LPI-induced Ca2+ signaling (IC50 = 0.21 μM in HEK-GPR55 cells), ERK1/2 phosphorylation and GPR55-mediated transcription factor activation. Displays weak inhibition of acetylcholinesterase, μ-opioid receptor, KCNH2 and hERG. Decreases LPI-induced GPR55 internalization. Reduces experimental intestinal inflammation in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[4,6-Dihydro-4-(3-hydroxyphenyl)-3-(4-methylphenyl)-6-oxopyrrolo[3,4-c]pyrazol-5(1H)-yl]benzoic acid
CAS 834903-43-4
Prozentgehaltsbereich >99%
Menge 25 mg
Summenformel C25H19N3O4
Formelmasse Observed MW: 425.44