missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ CID 16020046
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-7116073
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18776246 25 mg 25 Milligramm
18044342 5 mg 5 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18776246

Marke: Tocris Bioscience™ 4959/25

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Selective GPR55 antagonist

CID 16020046 is a selective GPR55 antagonist. Inhibits LPI-induced Ca2+ signaling (IC50 = 0.21 μM in HEK-GPR55 cells), ERK1/2 phosphorylation and GPR55-mediated transcription factor activation. Displays weak inhibition of acetylcholinesterase, μ-opioid receptor, KCNH2 and hERG. Decreases LPI-induced GPR55 internalization. Reduces experimental intestinal inflammation in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-[4,6-Dihydro-4-(3-hydroxyphenyl)-3-(4-methylphenyl)-6-oxopyrrolo[3,4-c]pyrazol-5(1H)-yl]benzoic acid
CAS 834903-43-4
Prozentgehaltsbereich >99%
Menge 25 mg
Summenformel C25H19N3O4
Formelmasse Observed MW: 425.44
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.