Learn More
Cig2 Mouse anti-S. pombe, Clone: 3A11/5, R&D Systems™
Artikelnummer. 18609767 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18609767 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18609767 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP307584100ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cig2 Monoclonal specifically detects Cig2 in S. pombe samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cig2
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 3A11/5
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 to 2 μg/mL, ELISA
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Bacterial S. pombe Cig2 Purified protein.
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies S. pombe
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinie Novus