Learn More
Masterflex™ Zigarettenanzünder-Adapterkabel
Click to view available options
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
25 ft.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wählen Sie Zubehör und Austauschteile, die für Ihre Masterflex™ Pumpe geeignet sind
- Speisung Ihrer Pumpe unterwegs
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zigarettenanzünder-Adapterkabel, 25 ft |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Typ | Cigarette Lighter Adapter |