Learn More
CIITA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
600.00 €
Spezifikation
Antigen CIITA
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1-2 ug/ml, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Methylated DNA Immunoprecipitation 1:10-1:1000
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Polyclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18013306
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-59072-0.025MG
0.025 mg N/A
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
18272465
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-59072-0.1MG
0.1 mg
600.00 €
0.10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CIITA Polyclonal specifically detects CIITA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
CIITA
Western Blot 1-2 ug/ml, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Methylated DNA Immunoprecipitation 1:10-1:1000
Polyclonal
Rabbit
Human, Mouse, Rat
C2TA, C2TAMHC class II transactivator type III, CIITAIV, class II, major histocompatibility complex, transactivator, MHC class II transactivator, MHC2TANLR family, acid domain containing, NLRA, nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repeat and acid domaincontaining
CIITA
IgG
Affinity Purified
125 kDa
1 mg/mL
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Unconjugated
RUO
PBS with 0.02% Sodium Azide
4261
Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human CIITA. The immunogen is located within amino acids 120 - 170 of CIITA.
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.