Learn More
Cilastatin Ammoniumsalz, TRC
Artikelnummer. 30132786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2.5 g
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132786 2.5 g 2.50 Gramm
30007231 10 mg 10 Milligramm
30012877 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132786 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4411102.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877674-82-3
Summenformel C16 H25 N2 O5 S . H4 N
Molekulargewicht (g/mol) 375.484
Synonym 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, ammonium salt (1:1), (2Z)-, 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, monoammoniu
IUPAC-Name Azanium; (Z)-7-[(2R)-2-Amino-2-Carboxyethyl]Sulfanyl-2-[[(1S)-2,2-Dimethylcyclopropancarbonyl]Amino Hept-2-Enoat
SMILES [NH4+].CC1(C)C[C@@H]1C(=O)N\C(=C/CCCCSC[C@H](N)C(=O)O)\C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cilastatin Ammonium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H26N2O5S.H3N/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);1H3/b12-6-;/t10-,11+;/m1./s1
Formelmasse 375.183
Reinheit (%) >95%