missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cilazapril monohydrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16458006
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16458006 100 mg
16468278 10 mg
16444167 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16458006 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0043A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Cilazapril Monohydrate is a angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor used for the treatment of hypertension and congestive heart failure.

Cilazapril Monohydrate is a angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor used for the treatment of hypertension and congestive heart failure.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cilazapril monohydrate
Physikalische Form Powder
CAS 92077-78-6
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H33N3O6
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym Ro 31-2848 monohydrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (229.62 mM)
SMILES O=C([C@@H]1CCCN2N1C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC3=CC=CC=C3)CCC2)=O)O.O
Molekulargewicht (g/mol) 435.51
Formelmasse 435.51
Reinheit (%) 99.83%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.