missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cilazapril-Monohydrat, Mikromol™

Artikelnummer. 17911886
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17911886 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17911886 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3519.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Cilazapril-Monohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cilazapril Monohydrate
CAS 92077-78-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cilazapril Monohydrate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C22 H31 N3 O5 . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (1S,9S)-9-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]octahydro-10-oxo-6H-pyridazino[1,2-a][1,2]diazepine-1-carboxylic Acid, Ro 31-2848, Vascace, Yipingshu, Cilazapril, (1S,9S)-9-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-10-oxooctahydro-6H-pyridazino[1,2-a][1,2]diazepine-1-carboxylic acid monohydrate, 6H-Pyridazino[1,2-a][1,2]diazepine-1-carboxylic acid, 9-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]octahydro-10-oxo-, hydrate (1:1), (1S,9S)-, 6H-Pyridazino[1,2-a][1,2]diazepine-1-carboxylic acid, 9-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]octahydro-10-oxo-, monohydrate, (1S,9S)- (9CI), 6H-Pyridazino[1,2-a][1,2]diazepine-1-carboxylic acid, 9-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]octahydro-10-oxo-, monohydrate, [1S-[1alpha,9alpha(R*)]]-, Cilazapril monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C22H31N3O5.H2O/c1-2-30-22(29)18(13-12-16-8-4-3-5-9-16)23-17-10-6-14-24-15-7-11-19(21(27)28)25(24)20(17)26;/h3-5,8-9,17-19,23H,2,6-7,10-15H2,1H3,(H,27,28);1H2/t17-,18-,19-;/m0./s1
SMILES CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC2CCCN3CCCC(N3C2=O)C(=O)O.O
IUPAC-Name (4S,7S)-7-[[(2S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]-6-oxo-1,2,3,4,7,8,9,10-octahydropyridazino[1,2-a]diazepin-4-carbonsäure;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 417.5
Menge 250 mg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.