missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ciliobrevin A, MedChemExpress

Artikelnummer. 16479716
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16479716 50 mg 50 Milligramm
16463168 10 mg 10 Milligramm
16434456 100 mg -
16405907 5 mg -
16402656 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16479716 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100790

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Ciliobrevin A (HPI-4) is a hedgehog (Hh) signaling pathway inhibitor with median inhibitory concentration (IC50) less than 10 μM.

Ciliobrevin A (HPI-4) is a hedgehog (Hh) signaling pathway inhibitor with median inhibitory concentration (IC50) less than 10 μM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ciliobrevin A
Physikalische Form Solid
CAS 302803-72-1
Farbe Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H9Cl2N3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym HPI-4
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (279.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/C(C(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)=O)=C(N2)\NC3=C(C=CC=C3)C2=O
Molekulargewicht (g/mol) 358.18
Formelmasse 358.18
Reinheit (%) 98.57%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.