Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cilnidipin, 99 %
Artikelnummer. p-7139364 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15751779 1 g 1 Gramm
15761779 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15751779
Marke: Thermo Scientific Chemicals 461750010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 132203-70-4 | C27H28N2O7 | 492.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132203-70-4
Summenformel C27H28N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 492.52
InChI-Schlüssel KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJONA-N
PubChem CID 5282138
ChEBI CHEBI:31399
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cilnidipine
Schmelzpunkt 110°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 492.52
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cilnidipine, 99%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cilnidipine