Learn More
Cilofungin, TRC
Artikelnummer. 30353329
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30353329 10 mg 10 Milligramm
30351927 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30353329 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC44140010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79404-91-4
Summenformel C49H71N7O17
Molekulargewicht (g/mol) 1030.12
Synonym 1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-N2-[4-(octyloxy)benzoyl]-L-ornithine]-echinocandin B, 1H-Dipyrrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacycloheneicosine Cyclic Peptide derivative, Antibiotic LY 121019, L 646991, (2alpha,3beta,4beta)-(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-N2-[4-(octyloxy)benzoyl]-L-ornithyl-L-threonyl-trans-4-hydroxy-L-prolyl-(S)-4-hydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)-L-threonyl-L-threonyl-3-hydroxy-4-methyl-L-proline Cyclic (6-1)-peptide, LY 121019
IUPAC-Name N-[(3S,6S,9S,11R,15S,18S,20R,21R,24S,25S,26S)-6-[(1S,2S)-1,2-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-11,20,21,25-tetrahydroxy-3,15-bis[(1R)-1-hydroxyethyl]-26-methyl-2,5,8,14,17,23-hexaoxo-1,4,7,13,16,22-hexazatricyclo[22.3.0.09,13]heptacosan-18-yl]-4-octoxybenzamide
SMILES CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)N[C@H]2C[C@@H](O)[C@@H](O)NC(=O)[C@@H]3[C@@H](O)[C@@H](C)CN3C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)CN4C(=O)[C@@H](NC2=O)[C@@H](C)O)[C@H](O)[C@@H](O)c5ccc(O)cc5)[C@@H](C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cilofungin
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C49H71N7O17/c1-5-6-7-8-9-10-19-73-31-17-13-28(14-18-31)42(65)50-32-21-34(61)45(68)54-47(70)38-39(62)24(2)22-56(38)49(72)36(26(4)58)52-46(69)37(41(64)40(63)27-11-15-29(59)16-12-27)53-44(67)33-20-30(60)23-55(33)48(71)35(25(3)57)51-43(32)66/h11-18,24-26,30,32-41,45,57-64,68H,5-10,19-23H2,1-4H3,(H,50,65)(H,51,66)(H,52,69)(H,53,67)(H,54,70)/t24-,25+,26+,30+,32-,33-,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,45+/m0/s1
Formelmasse 1029.4906