missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CIM 0216, TRC

Artikelnummer. 17910745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17910745 5 mg 5 Milligramm
17951765 10 mg 10 Milligramm
17921345 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17910745 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4415505MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1031496-06-6
Summenformel C21 H21 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 347.41
Synonym 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide, CIM 0216
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydro-2H-Chinolin-1-yl)-N-(5-Methylisoxazol-3-yl)-2-Phenyl-Paracetamid
SMILES Cc1onc(NC(=O)C(N2CCCc3ccccc23)c4ccccc4)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-alpha-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H21N3O2/c1-15-14-19(23-26-15)22-21(25)20(17-9-3-2-4-10-17)24-13-7-11-16-8-5-6-12-18(16)24/h2-6,8-10,12,14,20H,7,11,13H2,1H3,(H,22,23,25)
Formelmasse 347.1634
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.