Learn More
CIM 0216, TRC
Artikelnummer. 17951765
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17951765 10 mg 10 Milligramm
17910745 5 mg 5 Milligramm
17921345 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17951765 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC44155010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1031496-06-6
Summenformel C21 H21 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 347.41
Synonym 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide, CIM 0216
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydro-2H-Chinolin-1-yl)-N-(5-Methylisoxazol-3-yl)-2-Phenyl-Paracetamid
SMILES Cc1onc(NC(=O)C(N2CCCc3ccccc23)c4ccccc4)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-alpha-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H21N3O2/c1-15-14-19(23-26-15)22-21(25)20(17-9-3-2-4-10-17)24-13-7-11-16-8-5-6-12-18(16)24/h2-6,8-10,12,14,20H,7,11,13H2,1H3,(H,22,23,25)
Formelmasse 347.1634