Beschreibung
Thermo Scientific Variomag Compact und Maxi Rührer sind 100 % wartungs- und verschleißfrei, hermetisch abgedichtet und für Rühranwendungen unter schwierigen Umgebungsbedingungen geeignet.
Die Variomag Maxi und Compact Rührer werden mit dem von Ihnen gewählten Steuergerät geliefert.
- Hervorragende mechanische, physikalische, thermische und chemische Widerstandsfähigkeit
- Große, flache, leicht zu reinigende Arbeitsoberflächen
- Hermetisch abgedichtetes Gehäuse verhindert das Eindringen von Staub und Mikroorganismen
- Chemikalienresistentes Edelstahlgehäuse Alle Modelle können im Wasserbad bei bis zu 50 °C verwendet werden
- Betriebsbedingungen: -10 °C bis +56 °C in Luft; 0 °C bis 50 °C im Wasserbad
- Schutzklasse IP68
- Bis zu 8 Compact Rührer oder 4 Maxi Rührer lassen sich koppeln und synchronisieren mithilfe eines Steuergeräts mit optionalen Verteilern und 50088137 Compact Rührern oder 50088127 Maxi Rührern
- Rührgeschwindigkeiten bis zu 2.000 U/min
- Rührvolumina bis zu 5 l
- Regulierbare Leistungseinstellungen, mittels Telemodul 20 C und Telemodul 40 °C,senken den Energieverbrauch und die Wärmeabgabe
- Rührgeschwindigkeiten bis zu 1.400 U/min
- Rührvolumina bis zu 1,5 l
- Regulierbare Leistungseinstellungen, mittels Telemodul 20 °C, senken den Energieverbrauch und die Wärmeabgabe
Bei 100 bis 240 V-Geräten ist ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern inklusive
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 130 bis 1.000 U/min |
| Rührpositionen | 1 |
| Deckplattenmaterial | Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 5 l |
| Form | Quadratisch |
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 6 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 7,9 x 7,9 x 1,378 in. (180 x 180 x 35 mm) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,378 in. |
| Höhe (metrisch) | 35 mm |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.