Beschreibung
Thermo Scientific Variomag Compact und Maxi Rührer sind 100 % wartungs- und verschleißfrei, hermetisch abgedichtet und für Rühranwendungen unter schwierigen Umgebungsbedingungen geeignet.
Die Variomag Maxi und Compact Rührer werden mit dem von Ihnen gewählten Steuergerät geliefert.
- Hermetisch abgedichtetes Gehäuse schützt vor Staub und Mikroorganismen
- Chemikalienbeständiges Edelstahlgehäuse
- Geeignet für den Einsatz in Wasserbädern bis 50 °C
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 °C bis +56 °C in Luft, 0 °C bis 50 °C in Wasser
- Schutzklasse IP66
- Verbinden und synchronisieren Sie mit bis zu Kompaktrührern oder Maxi-Rührern mithilfe eines Controllers mit optionalen Verteilern und einem Kompaktrührer oder Maxi-Rührer
Maxi-Rührer mit externer Steuerung
- Rührgeschwindigkeiten bis zu 2.000 U/min
- Rührvolumen bis zu 5 l
- Die einstellbaren Leistungseinstellungen für Telemodul 20 °C und Telemodul 40 °C verringern den Stromverbrauch und die Wärmeabgabe
Kompaktrührer mit externer Steuerung:
- Rührgeschwindigkeiten bis zu 1.400 U/min
- Rührvolumen bis zu 5 l
- Die einstellbaren Leistungseinstellungen auf dem Telemodul C verringern den Stromverbrauch und die Wärmeabgabe
Bestellinformationen:
Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Steuergeräten (inklusive). Wählen Sie entweder das platzsparende Standard-Telemodul, das Telemodul 20 °C mit Mikroprozessorsteuerung, regulierbarer Leistungseinstellung und individuell belegbaren Programmtasten oder das Telemodul 40 °C mit höherer Rührgeschwindigkeit und der Möglichkeit verschiedener Leistungseinstellungen sowie Steuerung per PC. Für die Verwendung mit Tischverteilungssystemen sind auch Rührer ohne Controller erhältlich.
Im Lieferumfang enthalten:
Bei 100 bis 240 V-Geräten ist ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern inklusive.
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 1.400 U/min |
| Deckplattenmaterial | Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 1,5 l |
| Form | Quadratisch |
| Modell | Maxi Rührer ohne Steuergerät |
| Schutzartklasse | IP 68 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10 bis +56 °C (Betriebstemp.) |
| Typ | Rührer |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.