Learn More
Thermo Scientific™ Variomag™ Mini Rührer
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific Variomag Mini Rührer sind für den Einsatz auf allerkleinstem Raum konzipiert.
Die Rührer der Variomag Modellreihe Mini werden mit dem von Ihnen gewählten Steuergerät geliefert.
- Nicht größer als ein Daumennagel, ideal für das Rühren von Küvetten
- Rührgeschwindigkeiten bis zu 1.400 U/min
- Rührvolumen bis zu 5 ml
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 ° bis +56 °C bei 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Schutzklasse IP 68 (nur Rührer)
- ###Verbinden und synchronisieren Sie bis zu 8 Mini-Rührer mit einem Controller mit optionalen Verteilern und 50088140 Rührer
Bestellinformationen:
Wählen Sie unter zwei verschiedenen Steuergeräten: dem platzsparenden Telemodul Standardsteuergerät oder dem Telemodul 20 C mit Mikroprozessorsteuerung, variabler Leistungseinstellung und individuell belegbaren Programmtasten.
Im Lieferumfang enthalten:
Bei 100 bis 240 V-Geräten ist ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern inklusive.
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 130 bis 1.000 U/min |
| Rührpositionen | 1 |
| Fassungsvermögen | 5 l |
| Form | Quadratisch |
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 0,1 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 0,47 x 0,47 x 0,19 in. (12 x 12 x 5 mm) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,19 in. |
| Höhe (metrisch) | 5 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,47 in. |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.