Learn More
Thermo Scientific™ Variomag™ Mini Rührer
Thermo Scientific Variomag Mini Rührer sind für den Einsatz auf allerkleinstem Raum konzipiert.
249.00 € - 999.00 €
Spezifikation
Form | Quadratisch |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | ‑10 °C bis +56 °C (Betrieb) |
Typ | Rührer |
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10741602
|
Thermo Scientific™
50088120 |
Mini 20 mit Telemodul 20 C | 100/240 V | Kabelsatz mit verschiedenen Steckern |
999.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10202931
|
Thermo Scientific™
50088130 |
Mini mit Telemodul | 230 V | EU |
495.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12917206
|
Thermo Scientific™
50088132 |
Mini mit Telemodul | 230 V | UK |
505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10469201
|
Thermo Scientific™
50088140 |
Mini ohne Steuergerät | Nicht zutreffend |
249.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Thermo Scientific Variomag Mini Rührer sind für den Einsatz auf allerkleinstem Raum konzipiert.
Die Rührer der Variomag Modellreihe Mini werden mit dem von Ihnen gewählten Steuergerät geliefert.
- Nicht größer als ein Daumennagel, perfekt geeignet zum Rühren von Küvetten
- Rührgeschwindigkeiten bis zu 1.400 U/min
- Rührvolumina bis zu 5 ml
- Betriebsbedingungen: –10 °C bis +56 °C bei 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Schutzklasse IP 68 (nur Rührer)
- Bis zu 8 Mini Rührer lassen sich koppeln und synchronisieren mithilfe eines Steuergeräts mit optionalen Verteilern und 50088140 Rührern
Bei 100 bis 240 V-Geräten ist ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern inklusive
Spezifikation
Quadratisch | |
‑10 °C bis +56 °C (Betrieb) | |
Rührer |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.