Learn More
Cinchocainhydrochlorid EP Verunreinigung D, Mikromol™
Artikelnummer. 30052175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052175 25 mg 25 Milligramm
17902676 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052175 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0604.040025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Cinchocainhydrochlorid EP Verunreinigung D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butoxyquinoline-4-carboxylicAcid
CAS 10222-61-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Butoxyquinoline-4-carboxylicAcid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H15 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Butoxyquinoline-4-carboxylic Acid, Cinchocaine Hydrochloride Imp. D (EP), Cinchocaine Imp. D (EP), 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-butoxy-, Cinchoninic acid, 2-butoxy- (7CI,8CI), 2-Butoxy-4-quinolinecarboxylic acid, Cinchocaine Hydrochloride Impurity D, Cinchocaine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C14H15NO3/c1-2-3-8-18-13-9-11(14(16)17)10-6-4-5-7-12(10)15-13/h4-7,9H,2-3,8H2,1H3,(H,16,17)
SMILES O=C(O)C=1C=C(N=C2C=CC=CC21)OCCCC
IUPAC-Name 2-Butoxychinolin-4-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 245.27
Menge 25 mg
Formelmasse 245.1052 g/mol