Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cinchonidin 98.5 bis 101 %
Artikelnummer. 10132330 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10132330 25 g 25 Gramm
10755751 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10132330 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 110330250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cinchonidin (CAS-Nr. 485-71-2) ist ein natürlich vorkommendes Alkaloid, das bei der asymmetrischen Synthese verwendet werden kann und eine Wirkung gegen Malaria aufweist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Cinchonidin ist ein Alkaloid, das natürlich in der Rinde des Chinarindenbaums (Cinchona) vorkommt und gegen Plasmodium spp wirkt.
Cinchonidin ist ein Diastereoisomer von Cinchonin und kann zur Förderung der Chiralität bei der asymmetrischen oder enantioselektiven Synthese organischer Verbindungen verwendet werden.
Anwendungen
Cinchonidin wurde als Ausgangsmaterial für die Synthese von Cinchona-Alkaloid-Konjugaten, die gegen Malaria wirken, verwendet.
Es wurde nachgewiesen, dass sie γ-globin mRNA und fetales Hämoglobin in in Erythroid-Vorläuferzellen potent induzieren; kann in präklinischen Untersuchungen von β-Thalassämie nützlich sein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 485-71-2
Summenformel C19H22N2O
Molekulargewicht (g/mol) 294.40
MDL-Nummer MFCD00006783
InChI-Schlüssel KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
Synonym cinchonidine
PubChem CID 45358337
IUPAC-Name [(2R)-5-Ethenyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl]-Chinolin-4-ylmethanol
SMILES OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinchonidine
Namenshinweis 98.5-101%
Schmelzpunkt 200.0°C to 203.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5-101%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 23, 420
Merck Index 15, 2289
Spezifische Drehung − 115.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Formelmasse 294.39
Reinheit (%) 98.5-101%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cinchonidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cinchonidine