Learn More
(-)-Cinchonidin, 99 % (Gesamtbase), kann bis zu 5 % Chinin enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473078 100 g 100 Gramm
11463078 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18796.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 485-71-2 | C19H22N2O | 294.40 g/mol
It finds its uses as an antimalarial compound. It is a lysosomotropic agent, inhibits Plasmodium falciparum, interferes with ferriprotoporphyrin formation and is a weak SERT inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet Verwendung als antimalarielle Verbindung. Es ist ein lysosomotropes Mittel, hemmt Plasmodium falciparum, behindert die Ferriproporphyrin-Bildung und ist ein schwacher SERT-Hemmer.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol und Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 485-71-2
Summenformel C19H22N2O
Molekulargewicht (g/mol) 294.40
MDL-Nummer MFCD00006783
InChI-Schlüssel KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
Synonym cinchonidine
PubChem CID 45358337
SMILES OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Cinchonidine
Schmelzpunkt 201°C to 206°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Gesamtbase), kann bis zu 5 % Chinin enthalten
Menge 100 g
Beilstein 89690
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,2286
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol and chloroform.
Optische Drehung −109° (c=0.5 in Ethanol)
IUPAC-Name [(2R)-5-Ethenyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl]-Chinolin-4-ylmethanol
Formelmasse 294.39
Reinheit (%) 99%