missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+)-Cinchonin, ≥ 98 %, enthält bis zu 3 % Chinidin/Dihydrochinidin und 3 % Chinin/Dihydrochinin, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7023705
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11428147

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17523.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 118-10-5 | C19H22N2O | 294.40 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 118-10-5
Summenformel C19H22N2O
Molekulargewicht (g/mol) 294.40
MDL-Nummer MFCD00064372
InChI-Schlüssel KMPWYEUPVWOPIM-FRYPIZGFNA-N
Synonym +-quinolin-4-yl 5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, 5r-5-vinylquinuclidin-2-yl 1s-4-quinolylmethan-1-ol
PubChem CID 21862290
IUPAC-Name [(5R)-5-Ethenyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl]-Chinolin-4-ylmethanol
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)C1=CC=NC2=CC=CC=C12)C=C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (+)-Cinchonine
Schmelzpunkt 253°C to 258°C
Hinweise zum Prozentgehalt enthält bis zu 3 % Chinidin/Dihydrochinidin und 3 % Chinin/Dihydrochinin
Menge 25 g
Beilstein 89689
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,2287
Optische Drehung +225° (c=0.5 in Ethanol)
Formelmasse 294.39
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Cinchonine, 98+%, cont. up to 3% quinidine/dihydroquinidine and 3% quinine/dihydroquinine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cinchonan-9-ol

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt