Learn More
Cinchonin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cinchonine |
| CAS | 118-10-5 |
| Summenformel | C19 H22 N2 O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | (9S)-Cinchonan-9-ol, Cinchonine (8CI), (+)-Cinchonine, (8R,9S)-Cinchonine, NSC 6176, d-Cinchonine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34 |
| IUPAC-Name | (S)-[(2R,4S,5R)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-chinolin-4-ylmethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 294.39 |
| Formelmasse | 294.1732 |