Learn More
Cineole, Mikromol™
Beschreibung
Cineole
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eucalyptol (1,8-Cineole) |
| CAS | 470-82-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Eucalyptol (1,8-Cineole) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H18 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl-, p-Menthane, 1,8-epoxy- (8CI), 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineol, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane, 1,8-Eucalyptol, 2-Oxa-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.2]octane, Cajeputol, Cineol, Cineole, Eucaliptol, Eucalyptol, Eucalyptole, Eucalytol, Eucapur, Eukalyptol, NSC 6171, Terpan, p-Cineole, Cineolum |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2 |
| IUPAC-Name | 2,2,4-Trimethyl-3-Oxabicyclo[2.2.2]Octan |
| Mehr anzeigen |