Learn More
Cinnamaldehyd, TRC
Artikelnummer. 18092230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18092230 50 g 50 Gramm
18011740 10 g 10 Gramm
18001540 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18092230 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC44200550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-55-2
Summenformel C9 H8 O
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
Synonym Cinnamaldehyde (8CI), 3-Phenyl-2-propenal, 3-Phenyl-2-propen-1-al, 3-Phenyl-2-propenaldehyde, 3-Phenyl-2-propene-1-al, 3-Phenylacrolein, 3-Phenylacrylaldehyde, 3-Phenylpropenal, Abion CA, Benzylideneacetaldehyde, Cassia aldehyde, Cinnacure, Cinnamal, Cinnamic aldehyde, Cinnamite, Cinnamyl aldehyde, NSC 16935, NSC 40346, Phenylacrolein, XC 800, Zimtaldehyde, β-Phenylacrolein
IUPAC-Name 3-phenylprop-2-enal
SMILES O=CC=Cc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnamaldehyde
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
Formelmasse 132.0575
Reinheit (%) >95%