Learn More
Zimtsäure, 99+ %, technisch, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
100 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 621-82-9 |
| Schmelzpunkt | 133°C |
| Farbe | Weiß |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
| Summenformel | C9H8O2 |
| MDL-Nummer | 4369 |
| InChI-Schlüssel | WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.16 |
| Formelmasse | 148.0548g/mol |
| Physikalische Form | Fest |