Learn More
Zimtsäure-Benzylester 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320364 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320364 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11667490AL1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl cinnamate
CAS 103-41-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzyl cinnamate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H14 O2
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, Cinnamic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Benzyl cinnamate, Benzyl γ-phenylacrylate, Cinnamein, NSC 11780, NSC 44403
InChI-Formel InChI=1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)C=Cc2ccccc2
IUPAC-Name Benzyl-3-phenylprop-2-enoat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 238.28
Menge 1 mL
Formelmasse 238,0994 g/mol