Learn More
Cinnamonitril, TRC
Artikelnummer. 30350074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350074 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC44201050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnamonitrile
CAS 1885-38-7
Summenformel C9H7N
Menge 50 g
Synonym (2E)-3-phenyl-2-propenenitrile, (2E)-3-Phenylprop-2-enenitrile, trans-3-Phenyl-2-propenenitrile, trans-3-Phenylpropenonitrile, trans-Cinnamonitrile, trans-beta-Phenylacrylonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C9H7N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H/b7-4+
SMILES N#C\C=C\c1ccccc1
IUPAC-Name (E)-3-Phenylprop-2-Enenitril
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
Formelmasse 129.0578