Learn More
Zimtalkohol, 98 % trans, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10746361 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10746361 5 g Glasflasche 5 Gramm
10755041 100 g Glasflasche 100 Gramm
10645772 250 g Glasflasche 250 Gramm
10316890 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10746361 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 148520050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 104-54-1 | C9H10O | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-54-1
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00002921
InChI-Schlüssel OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
PubChem CID 5315892
ChEBI CHEBI:33227
IUPAC-Name (E)-3-Phenylprop-2-en-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnamyl alcohol
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 31.0°C to 35.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 258.0°C
Flammpunkt 126°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHCH2OH
Menge 5 g
Beilstein 06, 570
Merck Index 15, 2303
Relative Dichte 1.04
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, methanol, clearly soluble in 3 volumes 50% alcohol, freely soluble in alcohol, ether, and other, common organic solvents
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 98% trans
Physikalische Form Geschmolzener kristalliner Feststoff mit geringem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cinnamyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.