Learn More
Cinnamylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30179052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179052 10 g 10 Gramm
30179021 50 g 50 Gramm
30179143 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179052 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC44211010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-54-1
Summenformel C9 H10 O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
Synonym Cinnamyl alcohol (6CI,8CI), 3-Phenyl-2-propen-1-ol, 1-Phenyl-3-hydroxy-1-propene, 1-Phenylprop-1-en-3-ol, 3-Hydroxy-1-phenylprop-1-ene, 3-Phenyl-2-propene-1-ol, 3-Phenyl-2-propenol, 3-Phenylallyl alcohol, Cinnamic alcohol, NSC 623440, NSC 8775, Styrone, Styryl alcohol, Styryl carbinol, γ-Phenylallyl alcohol
IUPAC-Name 3-Phenylprop-2-en-1-ol
SMILES OCC=Cc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnamyl Alcohol
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2
Formelmasse 134.0732