Learn More
Cinnarizine, Thermo Scientific™
An antihistamine
81.00 € - 211.01 €
Chemische Identifikatoren
CAS 298-57-7
Summenformel C26H28N2
Molekulargewicht (g/mol) 368.524
MDL-Nummer MFCD00056037
InChI-Schlüssel DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
Synonym cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil
PubChem CID 1547484
ChEBI CHEBI:31403
IUPAC-Name 1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine
SMILES C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15486459
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64568.14
25g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
82.60 €
81.00 € / 25 Gramm
Sparen 1.60 €
1% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15496459
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64568.22
100g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
215.00 €
211.01 € / 100 Gramm
Sparen 3.99 €
1% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
298-57-7
368.524
DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
1547484
1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine
C26H28N2
MFCD00056037
cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil
CHEBI:31403
C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Spezifikation
Cinnarizine
C26H28N2
14,2305
Soluble in chloroform at 50mg/ml
C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
368.524
CHEBI:31403
298-57-7
MFCD00056037
cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil
DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine
1547484
368.52
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 206-064-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TL3430000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures