Learn More
MedChemExpress Cinobufagin
Artikelnummer. 16428978
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16428978 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16428978 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0421
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Cinobufagin, a kind of Chinese materia medica with antitumor effect, is widely used in clinical practice, especially in anti-liver cancer.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 442.54 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 470-37-1
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.9%
Löslichkeit DMSO : ≥ 100 mg/mL (225.97 mM)
Synonym Cinobufagine
Ziel Autophagy∣Apoptosis