Learn More
Cinoxacin, Mikromol™
Artikelnummer. 17969284
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17969284 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17969284 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1991.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Cinoxacin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinoxacin
CAS 28657-80-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cinoxacin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H10 N2 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm
InChI-Formel InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
SMILES CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
IUPAC-Name 1-ethyl-4-oxo-[1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnolin-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 262.22
Menge 100 mg
Formelmasse 262,059 g/mol