Learn More
Ciprofloxacin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15423929 5 g 5 Gramm
15433929 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423929 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61317.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.10 €
    47.65 € / 5 Gramm
    Sparen 5.45 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein antibakterielles Mittel, das gegen anaerobe Bakterien wirksam ist
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Applications
Ciprofloxacin, inhibits bacterial DNA gyrase (topoisomerase). Inhibits cell division and causes double-strand breaks in the bacterial chromosome.
Solubility
Soluble in 0.1N HCl at 25mg/ml. Poorly soluble in DMSO
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85721-33-1
Summenformel C17H18FN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 331.347
MDL-Nummer MFCD00185755
InChI-Schlüssel MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2764
ChEBI CHEBI:100241
IUPAC-Name 1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-piperazin-1-ylchinolin-3-Carbonsäure
SMILES C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ciprofloxacin
Typ Ciprofloxacin
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 253°C to 257°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 3568352
Merck Index 14,2314
Löslichkeitsinformationen Soluble in 0;1N HCl at 25mg/ml; Poorly soluble in DMSO
Formelmasse 331.3
Reinheit (%) 98%