Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ciprofloxacin-Hydrochlorid-Hydrat, 98 %
Artikelnummer. 15535936 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15535936
Marke: Thermo Scientific Chemicals 456880050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ciprofloxacin-Hydrochloridhydrat, CAS-Nr. 128074-72-6, ist die Hydrat-Form des Hydrochloridsalzes von Ciprofloxacin, einem Breitbandantibiotikum.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Ciprofloxacin-HCl ist ein Fluorchinolon-Antibiotikum, das durch Bindung an bakterielle DNA-Gyrase/DNA-Topoisomerase wirkt und so die DNA-Replikation und die anschließende bakterielle Zellteilung hemmt
  • Kann Doppelstrangbrüche im Bakterienchromosom verursachen
  • Ciprofloxacin-HCl ist ein Analogon des Antibiotikums Nalidixinsäure
  • Wirkt als Antibiotikum gegen grampositive sowie gramnegative Bakterien und kann eine fungizide Wirkung aufweisen
Anwendungen
  • Wird zur Eliminierung von Mykoplasmen in der Zellkultur verwendet
  • Kann zur Untersuchung der antimikrobiellen Aktivität und Resistenz in Laborumgebungen verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128074-72-6
Summenformel C17H19ClFN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 367.81
MDL-Nummer MFCD00242856
InChI-Schlüssel DIOIOSKKIYDRIQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 62998
ChEBI CHEBI:59936
IUPAC-Name 1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure Hydrochlorid
SMILES Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ciprofloxacin hydrochloride hydrate
Typ Ciprofloxacin Hydrochloride Hydrate
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Echt
Wasser 4.0 to 7.0%
Menge 5 g
Formelmasse 367.81
Reinheit (%) 98%