Learn More
Ciprofloxacinhydrochlorid-Monohydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30458732
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458732 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458732 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0018.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate
CAS 86393-32-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H18 F N3 O3 . Cl H . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI), Adiflox, Alcon Cilox, BAY-o 9867, Bacquinor, Bactiflox, Baflox, Baycip, Belmacina, Bernoflox, Cetraxal, Ciflodal, Ciflox, Cifloxin, Cifran, Cilab, Ciloxan, Cimogal, Ciplox, Ciploxx, Ciplus, Ciprecu, Ciprinol, Cipro, Cipro (pharmaceutical), Cipro optic, Ciprobay, Ciprobay Uro, Ciproben 250, Ciprobid, Ciprobiotic, Ciprocin, Ciprocinol, Ciprodar, Ciprofar, Ciproflox, Ciprofloxacin hydrochloride, Ciprogis, Ciprok, Ciprolin, Ciprolon, Cipromax, Cipromid, Cipromycin, Ciproquinol, Ciprowin, Ciproxan, Ciproxin, Ciproxine, Ciriax, Citopcin, Cixan, Corsacin, Cosflox, Cycin, Cyprobay, Eni, Estecina, Fimoflox, Ipiflox, Kenzoflex, Loxan, Medociprin, Microrgan, Mitroken, NSC 620634, Nivoflox, Opthaflox, Probiox, Proflaxin, Proflox, Proksi 250, Proksi 500, Quindrops, Quinolide, Quintor, Rancif, Ringoran, Roxytal, Septicide, Serviflox, Sipro 250, Sophixin Ofteno, Spitacin, Superocin, Unex, Uniflox, Zoxan, Zumaflox, Enrofloxacin Imp. B (EP), Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate, Enrofloxacin Imp. B (EP) as Hydrochloride Monohydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid monohydrochloride monohydrate, Enrofloxacin Impurity B as Hydrochloride Monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
IUPAC-Name 1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-piperazin-1-ylchinolin-3-carbonsäure;hydrat;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 385.82
Menge 10 mg
Formelmasse 385,1205 g/mol