Learn More
Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate, Thermo Scientific™
An anti-bacterial agent effective against anaerobic bacteria
64.65 € - 167.65 €
Chemische Identifikatoren
CAS 86393-32-0
Summenformel C17H21ClFN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 385.82
MDL-Nummer MFCD00242856
InChI-Schlüssel ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 62998
ChEBI CHEBI:59936
IUPAC-Name hydrogen 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrate chloride
SMILES [H+].O.[Cl-].OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15454449
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61970.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
72.10 €
64.65 € / 5 Gramm
Sparen 7.45 €
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15464449
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61970.14
25g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
186.00 €
167.65 € / 25 Gramm
Sparen 18.35 €
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Ciprofloxacin hydrochloride has been suggested as a treatment for a wide range of infections caused by susceptible organisms including infections of urinary, respiratory, and gastrointestinal tracts, gonorrhoea and septicaemia. May be given by mouth or may be administered by intravenous infusion. Nalidixic acid analogue.
Solubility
Soluble in water (35mg/ml).
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
86393-32-0
385.82
ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:59936
[H+].O.[Cl-].OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O
C17H21ClFN3O4
MFCD00242856
62998
hydrogen 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrate chloride
Spezifikation
Ciprofloxacin hydrochloride
White-Yellow
MFCD00242856
Soluble in water (35mg/ml).
[H+].O.[Cl-].OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O
385.82
CHEBI:59936
86393-32-0
C17H21ClFN3O4
14,2314
ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
hydrogen 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrate chloride
62998
385.82 (367.80 Anhydrous)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : VB1993800
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C