Learn More
Ciprofloxacin-Hydrochlorid-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30134186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134186 10 g 10 Gramm
30003368 2.5 g 2.50 Gramm
17933385 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134186 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC48250310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86393-32-0
Summenformel C17 H18 F N3 O3 . Cl H . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 385.82
Synonym Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate, Enrofloxacin Imp. B (EP) as Hydrochloride Monohydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid monohydrochloride monohydrate
IUPAC-Name 1-Cyclopropyl-6-Fluor-4-Oxo-7-Piperazin-1-Ylquinolin-3-Carboxylsäure; hydrieren; Hydrochlorid
SMILES O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
Formelmasse 385.1205
Reinheit (%) >95%