Learn More
Ciprofloxacin-Methylester, Mikromol™
Beschreibung
Ciprofloxacin-Methylester
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ciprofloxacin Methyl Ester |
| CAS | 107884-23-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ciprofloxacin Methyl Ester |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C18 H20 F N3 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Ciprofloxacin Methyl Ester, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid methyl ester, Ciprofloxacin methyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H20FN3O3/c1-25-18(24)13-10-22(11-2-3-11)15-9-16(21-6-4-20-5-7-21)14(19)8-12(15)17(13)23/h8-11,20H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC-Name | Methyl-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-piperazin-1-ylchinolin-3-carboxylat |
| Mehr anzeigen |