Learn More
Ciprofloxacin, TRC
Artikelnummer. 17973985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17973985 25 g 25 Gramm
17934345 50 mg 50 Milligramm
17905115 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17973985 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC48250025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85721-33-1
Summenformel C17 H18 F N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 331.34
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinoline carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, AuriPro, BAY-q 3939, Catex, Ciflafin, Cinthocip 500, Ciprine, Cipro IV, Ciprobay 100, Ciprodac, Ciprofloxacillin, Ciprofloxacin, Ciprofloxacine, Ciprolet, Ciprolet DS, Cipromed, Cipronex, Cipropol, Ciproval, Ciprovet, Ciprox, Ciproxim, Ciproxina, Cunesin, Cyclofloxacin, Euciprin, Infu-luxacin, Lipoquin, Novidate, OTO 201, Oftacifox, Otiprio, Procip, Profloxacin, Pulmaquin, Quinox XR, Urociproxin
IUPAC-Name 1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-piperazin-1-ylchinolin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ciprofloxacin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
Formelmasse 331.1332
Reinheit (%) >95%